Methyl-4-bromocrotonate 80%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10966-100G OR10966-25G
APOSOR10966-100GEA 742 DKK
APOSOR10966-100G APOSOR10966-25G
Methyl-4-bromocrotonate 80%
Methyl-4-bromocrotonate
Formel: C₅H₇BrO₂
Kogepunkt: 83…85 °C/13mmHg
Massefylde: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000246
CAS-nummer: 1117-71-1
UN nummer: 3334
ADR: 9,III