Biphenyl-2-ylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 1030 DKK
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
Biphenyl-2-ylamin 98%
Biphenyl-2-ylamin
Formel: C₁₂H₁₁N
Kogepunkt: 299 °C
Smeltepunkt: 47…50 °C
Flammepunkt: 153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007701
CAS-nummer: 90-41-5