4-Methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 436 DKK
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
4-Methoxybenzoesyre 98%
4-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 275…280 °C
Smeltepunkt: 182…185 °C
Massefylde: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669