(4-Aminophenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10955-100G OR10955-25G OR10955-500G
APOSOR10955-100GEA 301 DKK
APOSOR10955-100G APOSOR10955-25G APOSOR10955-500G
(4-Aminophenyl)eddikesyre
(4-Aminophenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Smeltepunkt: 201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007916
CAS-nummer: 1197-55-3