2-Furoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 186 DKK
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
2-Furoic acid 95%
2-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
Kogepunkt: 230 °C
Smeltepunkt: 127…132 °C
Flammepunkt: 137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003238
CAS-nummer: 88-14-2
EINECS: 201-803-0