tert-Butylbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 186 DKK
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzen 99%
tert-Butylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 169 °C
Smeltepunkt: –58 °C
Massefylde: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008816
CAS-nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN nummer: 2709
ADR: 3,III