5-Chloro-2-benzothiazolinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 610 DKK
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formel: C₇H₄ClNOS
Smeltepunkt: 237 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060125
CAS-nummer: 20600-44-6