5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 469 DKK
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Formel: C₈H₆ClNO
Smeltepunkt: 194…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191927
CAS-nummer: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9