3,5-Dimethylphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 284 DKK
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronsyre
3,5-Dimethylphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₂
Smeltepunkt: 235…237 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00185689
CAS-nummer: 172975-69-8