Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10921-100G OR10921-25G OR10921-5G
APOSOR10921-100GEA 591 DKK
APOSOR10921-100G APOSOR10921-25G APOSOR10921-5G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
Kogepunkt: 380…384 °C/679mmHg
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005098
CAS-nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3