15-Crown-5 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 818 DKK
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
15-Crown-5 98%
15-Crown-5
Formel: C₁₀H₂₀O₅
Kogepunkt: 150…155 °C
Massefylde: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005110
CAS-nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6