4-Methoxyphenol 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 589 DKK
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
4-Methoxyphenol 98+%
4-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 243 °C
Smeltepunkt: 55…57 °C
Massefylde: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002332
CAS-nummer: 150-76-5