3-Chlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10911-100G OR10911-25G OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA 218 DKK
APOSOR10911-100G APOSOR10911-25G APOSOR10911-500G
3-Chlorbenzoesyre
3-Chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₅ClO₂
Smeltepunkt: 153…157 °C
Massefylde: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002491
CAS-nummer: 535-80-8
EINECS: 208-618-4