3,4-Dichlorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 644 DKK
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Dichlorbenzonitril 98%
3,4-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016379
CAS-nummer: 6574-99-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III