5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 698 DKK
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007289
CAS-nummer: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9