Salicylnitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile, 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile
OR10908-25G OR10908-5G
APOSOR10908-25GEA 186 DKK
APOSOR10908-25G APOSOR10908-5G
Salicylnitril
Salicylnitril
Formel: C₇H₅NO
Kogepunkt: 148…149 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002145
CAS-nummer: 611-20-1
EINECS: 227-671-4