4-Hydroxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 305 DKK
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitril 98%
4-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Kogepunkt: 146 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002312
CAS-nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2