3,4-Dichlorbenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 665 DKK
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorbenzaldehyd 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 247…248 °C
Smeltepunkt: 39…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003351
CAS-nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III