2,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 164 DKK
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 231…233 °C
Smeltepunkt: 53…58 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156140
CAS-nummer: 6361-23-5