2,3-Dichlorbenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 1470 DKK
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorbenzaldehyd 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 143…145 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 62…64 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010127
CAS-nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II