2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 1310 DKK
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411195
CAS-nummer: 56205-88-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III