4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10870-10G OR10870-1G OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA 1700 DKK
APOSOR10870-10G APOSOR10870-1G APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₆N₄O
Smeltepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042023
CAS-nummer: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3