3,4-Epoxytetrahydrofuran

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR10868-1G OR10868-25G OR10868-5G
APOSOR10868-1GEA 162 DKK
APOSOR10868-1G APOSOR10868-25G APOSOR10868-5G
3,4-Epoxytetrahydrofuran
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 144 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800639
CAS-nummer: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR