(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(-)-3-Boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-(-)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
OR10859-10G OR10859-1G OR10859-5G
APOSOR10859-10GEA 2160 DKK
APOSOR10859-10G APOSOR10859-1G APOSOR10859-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Kogepunkt: 83…88 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209557
CAS-nummer: 102308-32-7