2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 1910 DKK
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Smeltepunkt: 124…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010818
CAS-nummer: 63876-46-0