Iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 382 DKK
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
Iodbenzen 98%
Iodbenzen
Formel: C₆H₅I
Kogepunkt: 188…189 °C
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001029
CAS-nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6