2,4-Dibromthiophen, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 861 DKK
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromthiophen, Technical Grade
2,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Kogepunkt: 215 °C
Massefylde: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00043889
CAS-nummer: 3140-92-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III