1,14-Dibromtetradecan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10848-1G
OR10848-5G
OR10848-25G
APOSOR10848-1GEA
371
DKK
APOSOR10848-1G
APOSOR10848-5G
APOSOR10848-25G
1,14-Dibromtetradecan
1,14-Dibromotetradecane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₁₂CH₂Br Kogepunkt: 190…192 °C/8mmHg Smeltepunkt: 45…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00045049 CAS-nummer: 37688-96-3 |