N-(brommethyl)phthalimid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10834-25G OR10834-100G OR10834-5G
APOSOR10834-25GEA 0 DKK
APOSOR10834-25G APOSOR10834-100G APOSOR10834-5G
N-(brommethyl)phthalimid 98%
N-(brommethyl)phthalimid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 144…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005897
CAS-nummer: 5332-26-3