3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR10821-1G OR10821-5G
APOSOR10821-1GEA 345 DKK
APOSOR10821-1G APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Formel: C₁₂H₁₁NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067752
CAS-nummer: 81453-98-7