4-Chlor-2-iodanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 610 DKK
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chlor-2-iodanilin
4-Chlor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Smeltepunkt: 39…43 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863737
CAS-nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III