Tri(2-furyl)phosphine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
OR10819-1G
OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA
273
DKK
APOSOR10819-1G
APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Formel:
C₁₂H₉O₃P Molekylvægt: 232.17 g/mol Kogepunkt: 136 °C/4mmHg Smeltepunkt: 59…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151857 CAS-nummer: 5518-52-5 |