Methylendiphosphonsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10789-1G OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA 208 DKK
APOSOR10789-1G APOSOR10789-5G
Methylendiphosphonsyre 98%
Methylendiphosphonsyre
Formel: CH₆O₆P₂
Smeltepunkt: 197…204 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002139
CAS-nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III