(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 872 DKK
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Formel: C₈H₁₁O₃P
Smeltepunkt: 194…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 18945-65-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III