Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 1640 DKK
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formel: C₅H₁₁O₄P
Kogepunkt: 76…79 °C/3mmHg
Massefylde: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008769
CAS-nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5