Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 687 DKK
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Formel: C₁₂H₁₇O₄P
Molekylvægt: 256.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093040
CAS-nummer: 41162-19-0