2-Brom-5-Chloranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 763 DKK
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Brom-5-Chloranilin 97%
2-Brom-5-Chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Kogepunkt: 128 °C/6,75mmHg
Smeltepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672942
CAS-nummer: 823-57-4