4-Brom-2,6-dimethylanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 600 DKK
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Brom-2,6-dimethylanisol
4-Brom-2,6-dimethylanisol
Formel: C₉H₁₁BrO
Kogepunkt: 117…120 °C/13mmHg
Massefylde: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143259
CAS-nummer: 14804-38-7