3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 959 DKK
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
Molekylvægt: 198.02 g/mol
Kogepunkt: 406
Smeltepunkt: 155…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143096
CAS-nummer: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9