2-Brom-p-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
OR1073-100G OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA 327 DKK
APOSOR1073-100G APOSOR1073-25G
2-Brom-p-toluidin
2-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 14…16 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007635
CAS-nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III