4-Brom-2-Chlorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 295 DKK
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Brom-2-Chlorphenol 98%
4-Brom-2-Chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molekylvægt: 207.45 g/mol
Kogepunkt: 232…235 °C
Smeltepunkt: 47…49 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002166
CAS-nummer: 3964-56-5