3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 164 DKK
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formel: C₇H₆BrNO
Smeltepunkt: 192…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052182
CAS-nummer: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6