Triethyl phosphonoacetat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10710-100G OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA 218 DKK
APOSOR10710-100G APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Triethyl phosphonoacetat
Triethyl phosphonoacetat
Formel: C₈H₁₇O₅P
Kogepunkt: 260…262 °C
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009177
CAS-nummer: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III