Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10692-100G
OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA
3170
DKK
APOSOR10692-100G
APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formel:
C₆H₁₄BrO₃P Kogepunkt: 98…100 °C/1mmHg Massefylde: 1,348 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000239 CAS-nummer: 5324-30-1 EINECS: 226-193-3 |