4-tert-Butylthiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 709 DKK
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formel: C₁₀H₁₄S
Kogepunkt: 238 °C
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022067
CAS-nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6