4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 1120 DKK
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₇ClN₂
Smeltepunkt: 228 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013387
CAS-nummer: 128231-55-0