2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 2030 DKK
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin 97%
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
Formel: C₁₀H₁₃Br₂N
Molekylvægt: 307.03 g/mol
Kogepunkt: 136…140 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657952
CAS-nummer: 10546-67-5