1,4-Butylenediphosphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Butanediphosphonic acid, 1,4-Butanediphosphonicacid
OR10676-1G OR10676-250MG
APOSOR10676-1GEA 436 DKK
APOSOR10676-1G APOSOR10676-250MG
1,4-Butylenediphosphonic acid
1,4-Butylenediphosphonic acid
Formel: C₄H₁₂O₆P₂
Smeltepunkt: 221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631212
CAS-nummer: 4671-77-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III