1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 175 DKK
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
Smeltepunkt: 30…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657956
CAS-nummer: 129316-09-2