(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
OR10636-100G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 513 DKK
APOSOR10636-100G APOSOR10636-500G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄BrO₂P
Smeltepunkt: 204…209 °C
Flammepunkt: 195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011906
CAS-nummer: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5